Merck
SY3371478210
Synthonix Corporation
Isoquinolin-6-ylboronic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.44
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-isoquinolinylboronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8BNO2.ClH/c12-10(13)9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9;/h1-6,12-13H;1H
InChI Key
MKNBRFWRIQVMGU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5314.html
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/5314.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)