Merck
SY3371477847
Synthonix Corporation
Ethyl 3-amino-3-thioxopropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,600
250 MG
¥14,600
1 G
¥23,500
ベンダーカタログ番号: E6802-100MG
¥12,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,600
250 MG
¥14,600
1 G
¥23,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: E6802-100MG
¥12,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-thioxopropanoate
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c1-2-8-5(7)3-4(6)9/h2-3H2,1H3,(H2,6,9)
InChI Key
IBHOWDPRDYMIMO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/6802.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6802.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)