Merck
SY3371477823
Synthonix Corporation
Ethyl 6-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥87,500
5 G
¥246,500
10 G
¥484,900
ベンダーカタログ番号: E5631-1G
¥87,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥87,500
5 G
¥246,500
10 G
¥484,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: E5631-1G
¥87,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 6-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)7-5-6-3-4-8(11)13-9(6)12-7/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
SIACTKRUXDDOQI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5631.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5631.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)