Merck
SY3371477703
Synthonix Corporation
Ethyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,600
5 G
¥22,400
10 G
¥23,500
ベンダーカタログ番号: E0677-1G
¥12,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,600
5 G
¥22,400
10 G
¥23,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: E0677-1G
¥12,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
ethyl 3-azetidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-6(8)5-3-7-4-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H
InChI Key
RZQFZRLGHCCPGG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0677.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0677.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)