Merck
SY3371477632
Synthonix Corporation
6,6-Difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥56,600
500 MG
¥105,200
1 G
¥107,400
ベンダーカタログ番号: D6136-250MG
¥56,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥56,600
500 MG
¥105,200
1 G
¥107,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D6136-250MG
¥56,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 6,6-difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17F2NO2/c1-9(2,3)16-8(15)14-6-10(7-14)4-11(12,13)5-10/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
NABSFZFNNHRMOM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/6136.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6136.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)