Merck
SY3371477615
Synthonix Corporation
2,6-Diazaspiro[4.5]decane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.35
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 2,6-diazaspiro[4.5]decane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-9-5-4-6-13(15)7-8-14-10-13/h14H,4-10H2,1-3H3
InChI Key
HQYFHYDDVSZPPP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or Solid
Product Link
https://synthonix.com/6012.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6012.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)