Merck
SY3371477507
Synthonix Corporation
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥23,500
5 G
¥58,800
10 G
¥94,100
ベンダーカタログ番号: D3869-1G
¥23,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥23,500
5 G
¥58,800
10 G
¥94,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.08
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D3869-1G
¥23,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2.2ClH/c1-2-8-4-7-5-9-3-6(1)7;;/h1-2,4,9H,3,5H2;2*1H
InChI Key
GXQCGPVEDZFCGW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3869.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3869.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)