Merck
SY3371477360
Synthonix Corporation
2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,700
5 G
¥14,600
10 G
¥16,800
ベンダーカタログ番号: D0755-1G
¥13,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,700
5 G
¥14,600
10 G
¥16,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: D0755-1G
¥13,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-13-9-4-3-7(8(12)6-11)5-10(9)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI Key
NUAIPKMBWNVQIM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0755.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0755.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)