Merck
SY3371476732
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3-((methylamino)methyl)azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 3-[(methylamino)methyl]-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-8(7-12)5-11-4/h8,11H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
LNDGYTKISRFVOI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/5876.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/5876.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)