Merck
SY3371476616
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.45
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-5-1-4(8)3-10-6(5)2-9/h1,3H
InChI Key
AAGYWTCZOUXEDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5196.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5196.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)