Merck
SY3371476051
Synthonix Corporation
5-Bromo-1,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,500
5 G
¥25,700
10 G
¥43,300
ベンダーカタログ番号: B0774-1G
¥13,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,500
5 G
¥25,700
10 G
¥43,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.03
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B0774-1G
¥13,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-1,3-dihydro-2H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O/c8-5-1-4-2-6(11)10-7(4)9-3-5/h1-3,11H,(H,9,10)
InChI Key
YFBUERZYNXDLSG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0774.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0774.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)