Merck
SY3371475963
Synthonix Corporation
5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,600
5 G
¥14,600
10 G
¥16,800
ベンダーカタログ番号: B0424-1G
¥12,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,600
5 G
¥14,600
10 G
¥16,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.52
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B0424-1G
¥12,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2S/c1-10-5-8-2-3(6)4(7)9-5/h2H,1H3
InChI Key
XVRYJQACDDVZEI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0424.html
ピクトグラム
Skull and crossbonesExclamation markHealth hazardEnvironment
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0424.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)