Merck
SY3371475770
Synthonix Corporation
2-Amino-5-bromonicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,600
5 G
¥14,600
10 G
¥16,800
ベンダーカタログ番号: A4501-1G
¥12,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,600
5 G
¥14,600
10 G
¥16,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A4501-1G
¥12,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-5-bromonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c7-3-1-4(6(10)11)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
InChI Key
IEPDTLRHISNBLB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4501.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4501.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)