Merck
SY3371475720
Synthonix Corporation
7-Amino-2-methylindazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,600
5 G
¥41,100
10 G
¥74,200
ベンダーカタログ番号: A2919-1G
¥14,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,600
5 G
¥41,100
10 G
¥74,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A2919-1G
¥14,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-methyl-2H-indazol-7-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11-5-6-3-2-4-7(9)8(6)10-11/h2-5H,9H2,1H3
InChI Key
KNZJAZZOKTUEHM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/2919.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2919.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)