Merck
SY3371475560
Synthonix Corporation
2-Amino-5-bromo-3-chloropyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,600
5 G
¥11,800
10 G
¥13,300
ベンダーカタログ番号: A0343-1G
¥10,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,600
5 G
¥11,800
10 G
¥13,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.44
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A0343-1G
¥10,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-3-chloro-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C4H3BrClN3/c5-2-1-8-4(7)3(6)9-2/h1H,(H2,7,8)
InChI Key
RLBJPMURTWCBMZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0343.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0343.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)