製品Z777293は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
Antibodix® WCX-NP5 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel
製品種目
Antibodix®
メーカー/製品名
Sepax 602NP5-4615
包装
1 ea of
パラメーター
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
Matrix
polymeric
マトリックス活性基
weak cation exchange phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
non-porous
動作pH範囲
2.0-12.0
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The non-porous poly(styrene divinylbenzene) particles in Antibodix columns are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) cation exchange groups. Antibodix columns are designed for the reproducible analysis of charge variants of monoclonal antibodies by salt or pH gradient.
Antibodix User Manual
Antibodix User Manual
法的情報
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ