製品Z777154は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
Proteomix® SCX-NP3 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, PEEK
物質
PEEK
製品種目
Proteomix®
メーカー/製品名
Sepax 401NP3P-4605
包装
1 ea of
パラメーター
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
マトリックス活性基
sulfonic acid phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
non-porous
動作pH範囲
2.0-12.0
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are protected with a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) or strong (SCX) cation exchange groups. Use Proteomix cation-exchange columns for the analysis or small scale purification of positively charged biopolymers including glycoprotein isoforms and mAb variants.
Proteomix User Manual
Proteomix User Manual
法的情報
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ