Merck
Z777066
SRT® SEC-2000 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
製品名
SRT® SEC-2000 Gel Filtration Guard Column, 5 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, stainless steel
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L59
製品種目
SRT®
分子量
>10,000,000
メーカー/製品名
Sepax 215980-4605
包装
1 ea of
パラメーター
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 4.6 mm
不純物
<10 ppm metals
Matrix
spherical silica
fully porous particle
マトリックス活性基
hydrophilic polymer phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
2000 Å
動作pH範囲
2.0-8.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sepax SRT SEC columns feature a hydrophilic surface layer that effectively shields the highly porous, five micron silica particles from interacting with your sample. SRT columns are employed in the quality control of biotherapeutics by gel filtration chromatography. Select from a wide variety of available pore sizes to analyze peptides, proteins, glycoproteins, vaccines and water soluble polymers.
SRT User Manual
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)