APIファミリー
cefoxitin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c(ccc1)CC(=O)N[C@]2([C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)COC(=O)N)OC
InChI
1S/C16H17N3O7S2/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19/h2-4,14H,5-7H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22)/t14-,16+/m1/s1
InChI Key
WZOZEZRFJCJXNZ-ZBFHGGJFSA-N
Jan Code
Y0002383:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ