APIファミリー
mirabegron
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)CCNC(=O)[C@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16N2O4/c19-15(13-4-2-1-3-5-13)16(20)17-11-10-12-6-8-14(9-7-12)18(21)22/h1-9,15,19H,10-11H2,(H,17,20)/t15-/m1/s1
InChI Key
YWGDTDSOHPHFAQ-OAHLLOKOSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0002378:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ