Merck
ULSD20-100
ULTRA LOW SULFUR IN DIESEL OIL, 0-100PPM
set of 5 × 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
包装
set of 5 × 100 mL
濃度
20-100 ppm
保管温度
room temp
詳細
Sulfur with Ultra Low Diesel Fuel. Concentrations of 20, 40, 60, 80 and 100 ppm. 100 mL each.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)