Merck
SU860207
Supelco
2in1キット、ポリプロピレン製ショートスレッドスクリューキャップ付きショートスレッド広口バイアル
pkg of 100, volume 1.5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
clear glass vial (wide)
red PTFE/white silicone septum
transparent polypropylene cap (with 6 mm center hole)
硬度
55 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100
利用可能性
not available in USA
外径
11.6 mm
直径× H × 内径
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
セプタム厚
1.0 mm
容量
1.5 mL
フィッティング
thread for 9 mm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)