Merck
SU860178
Supelco
ショートスレッドスクリューキャップ, 9 mmスレッド, ライナー付き
別名:
ショートスレッドスクリューキャップ, 9 mmスレッド, ライナー付き
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
物質
beige silicone
blue polypropylene screw cap (open-top)
white PTFE/silicone septum (with slit)
特徴
Ultrabond
硬度
45 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1 × 100 ea (SU860178)
利用可能性
not available in USA
厚さ
1.3 mm
フィッティング
for 9 mm short thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)