Merck
SU860157
Supelco
スクリューキャップ(オープントップ)、9 mmネジ、ライナー付き
blue polypropylene screw cap (open-top), PTFE/red rubber septum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/red rubber septum
blue polypropylene screw cap (open-top)
white PTFE face
硬度
45 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1 × 1000 ea (SU860157)
利用可能性
not available in USA
外径 × H × 内径
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
セプタム厚
1.0 mm
フィッティング
for 9 mm short thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
組立済み9 mmポリプロピレン製穴開きキャップ, セプタム付き
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)