Merck
SU860117
Supelco
2 mL広口バイアル用インサート、内径6.0 mm
volume 0.2 mL, shell style (flat bottom)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
clear glass (shell style)
包装
pkg of 1000 ea
利用可能性
not available in USA
外径
6 mm
直径× H
6 mm × 31 mm
容量
0.2 mL
適合性
for use with 1.5 mL large opening vials
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
12×32 mmの広口(6.0 mm)バイアルに適合するインサ-トです。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)