Merck
SU860051
Supelco
Vials, crimp top, for Thin Seal
volume 20 mL, clear glass (Thin seal vial for SPME), O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
clear glass (Thin seal vial for SPME)
round bottom
特徴
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
22.5 mm × 75.5 mm
容量
20 mL
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Thin Seal vials are speciality vials made with a thicker lip. The lip of the vial is larger to accommodate thinner septa required in SPME applications. This vial allows you to use 20 mm thin septa (<0.030 in.) and still make a good seal. For our selection of closures, see the SPME vial section: Closures for Thin Seal Crimp Top Vials.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)