Merck
SAAR5822700
ジフェニルアミン-4-スルホン酸ナトリウム
uniLAB
別名:
4-(フェニルアミノ)ベンゼンスルホン酸 ナトリウム塩, ジフェニルアミン-4-スルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10NNaO3S
CAS番号:
分子量:
271.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
製品種目
uniLAB
包装
pkg of 10 g (SAAR5822700BX)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI Key
DGXTZMPQSMIFEC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chemically pure
For laboratory use only
法的情報
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAAR5822700BX:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)