Merck
SAAR5046200
シュウ酸カリウム 一水和物
univAR
別名:
エタン二酸, シュウ酸 カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(COOK)2 · H2O
CAS番号:
分子量:
184.23
Beilstein:
3752576
MDL番号:
製品種目
univAR
包装
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5046200EM)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)