Merck
SAAR4465085
硝酸
65%, univAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HNO3
CAS番号:
分子量:
63.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
製品種目
univAR
アッセイ
65%
包装
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR4465085LC)
pkg of 25 L (SAAR4465085ME)
bp
120.5 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)