Merck
SAAR4164600
Methylene blue
redox indicator
別名:
Methylene Blue hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18ClN3S · xH2O
CAS番号:
分子量:
319.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599847
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116100
product name
メチレンブルー 水和物,
包装
pkg of 100 g (SAAR4164600DC)
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR4164600CB)
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4164600EM)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For laboratory use only
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)