Merck
SAAR4123000
塩化マグネシウム 六水和物
univAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgCl2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
203.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
univAR
包装
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4123000EM)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAAR4123000EM:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)