安全性情報
SAAR3745000
Kovacs Indole Reagent
indicator solution, uniLAB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116100
製品名
Kovacs Indole Reagent,
製品種目
uniLAB
包装
pkg of 100 mL (SAAR3745000JT)
保管温度
2-8°C
アプリケーション
For laboratory use only
法的情報
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
110.3 °F - closed cup
引火点(℃)
43.5 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAAR3745000JT:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)