Merck
SAAR190444
Buffer solution
pH 4.00
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
poly bottle of 1 × 1 L (SAAR190444KN)
pH
4.00
アプリケーション
For laboratory use only
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)