蒸気密度
2.6 (vs air)
製品種目
univAR™
自己発火温度
320 °F
expl. lim.
36.5 %
包装
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1863040LC)
pkg of 25 L (SAAR1863040ME)
dilution
(for laboratory use only)
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)