SAAR1461020
1 of 10
Supelco
1.09439
Buffer solution
1.09435
Z231975
Duran® beakers
1.06498
水酸化ナトリウム
BR36182
BRAND® volumetric flask
1.09433
1.09438
Z693022
試験管ラック
Z131237
Nalgene® volumetric flask
1.09137
水酸化ナトリウム 溶液
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR1461020KF)
2.00±0.02 (20 °C±0.1)
2-30°C
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
SAAR1461020KF:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。