PHR9208
4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
Loperamide Hydrochloride impurity H (PhEur), 4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydro-N,N-dimethyl-α,α-diphenyl-1(2H)-pyridinebutanamide
About This Item
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=C(N(C)C)C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)CCN3CC=C(C4=CC=C(Cl)C=C4)CC3
InChI
1S/C29H31ClN2O/c1-31(2)28(33)29(25-9-5-3-6-10-25,26-11-7-4-8-12-26)19-22-32-20-17-24(18-21-32)23-13-15-27(30)16-14-23/h3-17H,18-22H2,1-2H3
InChI Key
UUHAGHSPKICYQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9208-BULK:
PHR9208-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ