Merck
PHR9171
Supelco
4-アミノベンジルアルコール
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
4-(ヒドロキシメチル)アニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
123.15
Beilstein:
2078680
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
60-65 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5,8H2
InChI Key
AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9171-100MG:
PHR9171-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)