certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=NC=CN=C1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-10-9(11-6-7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
InChI Key
SYPKOIOSVWYKHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
アプリケーション
おすすめ製品
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9078-25MG:
PHR9078-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ