Merck
PHL89758
Picroside I
phyproof® Reference Substance
別名:
(1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-1a,1b,2,5a,6,6a-Hexahydro-6-hydroxy-1a-(hydroxymethyl)oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl-β-D-glucopyranoside 6-[(2E)-3-phenyl-2-propenoate], 6′-Cinnamoylcatalpol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H28O11
CAS番号:
分子量:
492.47
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(/C=C/C2=CC=CC=C2)=O)O[C@H]1O[C@@H]3OC=C[C@]4([H])[C@@]3([H])[C@](O5)(CO)[C@@H]5[C@H]4O
InChI
1S/C24H28O11/c25-11-24-16-13(17(27)21(24)35-24)8-9-31-22(16)34-23-20(30)19(29)18(28)14(33-23)10-32-15(26)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,13-14,16-23,25,27-30H,10-11H2/b7-6+/t13-,14-,16-,17+,18-,19+,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
XZGPUOQGERGURE-LUVHZPKESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
Phytochemical found within a Traditional Chinese Medicine herbal preparation. Picroside I, an iridoid glycoside, is a hepatoprotective agent.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89758-20MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.