Merck
PHL89672
Ganoderic acid F
phyproof® Reference Substance
別名:
(12β)-12-(Acetyloxy)-3,7,11,15,23-pentaoxolanost-8-en-26-oic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥111,000
¥111,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥111,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H42O9
CAS番号:
分子量:
570.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥111,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥85.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O([C@H]1[C@]2([C@](C3=C([C@@]4([C@H](C(C(=O)CC4)(C)C)CC3=O)C)C1=O)(C(=O)C[C@@H]2[C@@H](CC(=O)CC(C)C(=O)O)C)C)C)C(=O)C
InChI Key
BWCNWXLKMWWVBT-AIMUVTGPSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89672-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)