Merck
PHL89557
Aloenin
phyproof® Reference Substance
別名:
6-[2-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4-hydroxy-6-methylphenyl]-4-methoxy-2H-pyran-2-one, Aloearbonaside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥60,000
¥60,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥60,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22O10
CAS番号:
分子量:
410.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥60,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC1=CC(=O)OC(=C1)c2c(C)cc(O)cc2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C19H22O10/c1-8-3-9(21)4-11(15(8)12-5-10(26-2)6-14(22)27-12)28-19-18(25)17(24)16(23)13(7-20)29-19/h3-6,13,16-21,23-25H,7H2,1-2H3/t13-,16-,17+,18-,19-/m1/s1
InChI Key
KFJNVVJUICKJEQ-LQDZTQBFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89557-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)