Merck
PHL89269
Ruscogenin/Neoruscogenin mixture
phyproof® Reference Substance
別名:
Neoruscogenin/Ruscogenin mixture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
COA includes %-HPLC composition of Neoruscogenin and Ruscogenin. Exact quantitative content of the two compounds is not given as no comparison to single primary reference substances was made. This mixture is thus recommended for qualitative purposes only.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89269-10MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.