Merck
PHL85843
Rebaudioside O
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥88,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C62H100O37
CAS番号:
分子量:
1437.44
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥88,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@@H]([C@H](O[C@]1([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@H](O[C@@]4([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H](CO)O[C@H]2OC([C@]5(C)CCC[C@]6(C)[C@]5([H])CC[C@]7(C8)[C@@]6([H])CC[C@](C8=C)(O[C@]9([H
関連するカテゴリー
詳細
Componentof stevia.
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85843-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)