Merck
PHL85778
Tamarixetin
phyproof® Reference Substance
別名:
Tamaraxetin, 3,3′,5,7-Tetrahydroxy 4′-methoxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′-Methylquercetin, Quercetin 4′-methyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O7
CAS番号:
分子量:
316.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-11-3-2-7(4-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3
InChI Key
FPLMIPQZHHQWHN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85778-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)