Merck
PHL85765
Prudomestin
phyproof® Reference Substance
別名:
3,5,7-Trihydroxy-4′,8-dimethoxyflavone, Herbacetin 4′,8-dimethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥135,700
¥135,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥135,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14O7
CAS番号:
分子量:
330.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥135,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=CC(O)=C(C(C(O)=C(C2=CC=C(OC)C=C2)O3)=O)C3=C1OC
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL85765-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)