Merck
PHL84271
Luteolin 3′-glucuronide
phyproof® Reference Substance
別名:
3′-O-β-D-glucuronide, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3′-glucuronide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥102,000
¥102,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥102,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H18O12
CAS番号:
分子量:
462.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥102,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2c(ccc(c2)c3[o]c4c([c](c3)=O)c(cc(c4)O)O)O
InChI
1S/C21H18O12/c22-8-4-10(24)15-11(25)6-12(31-14(15)5-8)7-1-2-9(23)13(3-7)32-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-24,26-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
InChI Key
JDOFZOKGCYYUER-ZFORQUDYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: melissa salvia
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84271-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Good morning Do you know in which solvent I'm able to dissolve Luteolin 3-glucuronide in order to use it as a HPLC-reference substance? Thank you very much for your help. Best Dennis
    1 回答
    1. This material can be solubilized in DMSO and methanol. This material is insoluble in water.