Merck
PHL84223
Hosenkoside K
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥67,720
¥67,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥67,720
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H92O25
CAS番号:
分子量:
1141.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥67,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H]3[C@]([C@H]5[C@@]([C@@H]6[C@]([C@]7([C@@H]([C@H]([C@@]8(CO[C@@H](CC8)[C@H](CO[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)CO)C)CC7)O)CC6)C)(CC5)C)(CC3)C)(CO[C@@H]4O[C@@
InChI Key
JWINIHBXRZXFKL-SGBJXWCQSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL84223-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)