Merck
PHL83900
Rehmannioside A
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H32O15
CAS番号:
分子量:
524.47
UNSPSCコード:
41116107
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C21H32O15/c22-3-7-11(25)13(27)15(29)19(33-7)32-4-8-12(26)14(28)16(30)20(34-8)35-18-9-6(1-2-31-18)10(24)17-21(9,5-23)36-17/h1-2,6-20,22-30H,3-5H2/t6-,7-,8+,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15-,16-,17+,18-,19-,20+,21-/m0/s1
InChI Key
DTNSOISBYQKHCS-QMGZOMNVSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83900-10MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート