Merck
PHL83523
Macranthoidin B
phyproof® Reference Substance
別名:
Macranthoiside I
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥77,600
¥77,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥77,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C65H106O32
CAS番号:
分子量:
1399.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥77,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1(C)CC[C@@](CC[C@]2(C)C3=CC[C@@]4([H])[C@@]2(C)CC[C@]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](O[C@]6([H])OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@]7([H])[C@H](O)[C@H](O[C@@]8([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@]9([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)[C@@H](CO)O8)[C@@H](O)[C@H](C)O7)[C@
InChI
1S/C65H106O32/c1-25-36(70)41(75)47(81)54(88-25)96-52-51(95-56-49(83)44(78)39(73)30(21-68)91-56)32(93-55-48(82)43(77)38(72)29(20-67)90-55)23-87-58(52)94-35-11-12-61(4)33(62(35,5)24-69)10-13-64(7)34(61)9-8-26-27-18-60(2,3)14-16-65(27,17-15-63(26,64)6)59(85)97-57-50(84)45(79)40(74)31(92-57)22-86-53-46(80)42(76)37(71)28(19-66)89-53/h8,25,27-58,66-84H,9-24H2,1-7H3
InChI Key
BGTCFSJRFQXBHW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83523-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)