Merck
PHL80463
グラブリジン
phyproof® Reference Substance
別名:
(R)-4-(3,4-ジヒドロ-8,8-ジメチル-2H,8H-ベンゾ[1,2-b:3,4-b']ジピラン-3-イル)-1,3-ベンゼンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20O4
CAS番号:
分子量:
324.37
Beilstein:
7141956
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)Oc2ccc3C[C@@H](COc3c2C=C1)c4ccc(O)cc4O
InChI
1S/C20H20O4/c1-20(2)8-7-16-18(24-20)6-3-12-9-13(11-23-19(12)16)15-5-4-14(21)10-17(15)22/h3-8,10,13,21-22H,9,11H2,1-2H3/t13-/m0/s1
InChI Key
LBQIJVLKGVZRIW-ZDUSSCGKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
512.6 °F - closed cup
引火点(℃)
267 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
PHL80463-10MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.